Wichtige Dokumente
D104981
Dibenzosuberon
98%
Synonym(e):
5-Dibenzosuberon, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-on, Dibenzocycloheptadienon
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.6332 (lit.)
bp
148 °C/0.3 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
32-34 °C (lit.)
Dichte
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C15H12O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8H,9-10H2
InChIKey
BMVWCPGVLSILMU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?