Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H8N3O7SNa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
313.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Form:
solid
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].OS(=O)(=O)CCNc1ccc(cc1N(=O)=O)N(=O)=O
InChI
1S/C8H9N3O7S.Na/c12-10(13)6-1-2-7(8(5-6)11(14)15)9-3-4-19(16,17)18;/h1-2,5,9H,3-4H2,(H,16,17,18);/q;+1/p-1
InChI key
AXJWYGAWAZMPCM-UHFFFAOYSA-M
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?