Merck
CLS985025X
Pyrex® flat bottom culture tube, rimless
capacity 47.0 mL
Synonym(e):
culture tubes, test tubes, Corning® 9850
About This Item
UNSPSC-Code:
41121706
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
borosilicate glass
flat bottom tube
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
cap: no
Verpackung
pack of 36 ea
case of 72
Hersteller/Markenname
Corning 9850-25X
Kapazität
47.0 mL
Durchm. × L
25 mm × 120 mm
Farbe
clear
Eignung
suitable for (plant culture)
Allgemeine Beschreibung
Ideal for plant tissue culture and general culture work. The flat bottom facilitates use with agar slants.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)