Fortfahren mit
CLS982016
Pyrex® Kultur-Röhrchen, randlos
capacity 11 mL
Synonym(e):
Corning® 9820
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41121706
eCl@ss:
32040302
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
borosilicate glass , round bottom tube
sterility
non-sterile
feature
cap: no
packaging
case of 576, pack of 72
manufacturer/tradename
Corning 9820-16
technique(s)
cell culture: suitable
O.D. × L
16 mm × 100 mm
capacity
11 mL
color
clear
suitability
suitable for (culture)
General description
Wand und Boden haben gleiche Stärke; feuerpoliertes Ende; die drei größten Größen haben kein Markierungsfeld.
  • Pyrex® culture tubes are made of low-expansion borosilicate glass.
  • The rimless design offers greater convenience in plugging and rack storage.
  • Fire polished ends for a smooth finish.
  • Uniform wall and bottom thickness ensure maximum heat transfer and chemical resistance.
  • Three largest sizes have no marking spots.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyrex® Kultur-Röhrchen, randlos
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)