Merck
CLS606090
Pyrex® Buchner funnel, with perforated plate
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Hersteller/Markenname
Corning 6060-90
Durchmesser
90.0 mm
Farbe
clear
Allgemeine Beschreibung
Mit Lochplatte, geeignet zur Vakuumfiltration, aber nicht mit zusätzlichem Überdruck oberhalb des Filters! Aus Klarglas
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)