Merck
CLS5660250
Pyrex® Lifetime-Red volumetric flask with Pyrex® stopper
capacity 250 mL
Synonym(e):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5660
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
borosilicate glass
long
Verbindung
joint stopper16
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
class A
closure type ST stopper
Verpackung
case of 12
pack of 6
Hersteller/Markenname
Corning 5660-250
tol. measuring range
0.12 mL
Kapazität
250 mL
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lifetime-Red is a trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)