CLS5650100
Pyrex® volumetric flask, with screw cap
capacity 100 mL
Synonym(e):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5650
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
long
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type phenolic-style
Verpackung
case of 12
pack of 6
Hersteller/Markenname
Corning 5650-100
tol. measuring range
0.08 mL
Kapazität
100 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)