CLS5644500
Pyrex® volumetric flask with PTFE stopper
capacity 500 mL
Synonym(e):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5644
About This Item
Empfohlene Produkte
Stopfengröße
19
Hersteller/Markenname
Corning 5644-500
tol. measuring range
0.20 mL
Kapazität
500 mL
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)