Merck
CLS564110
Pyrex® volumetric flask, with Pyrex® ST stopper
capacity 10 mL
Synonym(e):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5641
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
borosilicate glass
long
Stopfengröße
9
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
class B
closure type ST stopper
Verpackung
case of 12
Hersteller/Markenname
Corning 5641-10
tol. measuring range
0.04 mL
Kapazität
10 mL
Allgemeine Beschreibung
Economy flask designed for those that do not require the precision accuracy of our Class A capacity flasks. Capacity tolerances are twice those specified for Class A volumetric ware.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)