CLS560025
Pyrex® Lifetime-Red™ volumetric flask with snap cap
capacity 25 mL
Synonym(e):
clear flasks, pyrex flask, volumetric flasks, Corning® 5600
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
long
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Snap cap
Verpackung
case of 12
pack of 6
Hersteller/Markenname
Corning 5600-25
tol. measuring range
0.03 mL
Kapazität
25 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)