Merck
CLS4519130
Corning® Probe Insertion Fittings for Direct Overhead Drive 120 mm Center Cap Assembly for 8 L & 15 L Proculture® Spinner Flasks
tubing diam. 1/8 in.
Synonym(e):
Corning container
Größe auswählen
1 EA
€ 770,00
€ 770,00
Voraussichtliches Versanddatum08. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 770,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122104
NACRES:
NB.43
€ 770,00
Voraussichtliches Versanddatum08. Mai 2025
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
2 tubes
Hersteller/Markenname
Corning 4519130
Kappendurchm.
120 mm
Schlauchdurchm.
1/8 in.
Sonstige Hinweise
Cap is sold separately.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
ProCulture is a registered trademark of SP Industries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)