Merck
CLS44222XL
Pyrex® low form culture flask
capacity 2500 mL
Synonym(e):
Corning® 4422
About This Item
UNSPSC-Code:
41122104
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
flat bottom flask
narrow-mouth neck
Stopfengröße
6.5
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
cap: no
Verpackung
case of 1 ea
Hersteller/Markenname
Corning 4422-2XL
Kapazität
2500 mL
Allgemeine Beschreibung
This narrow mouth flask is designed for culturing organisms requiring a large surface area to volume ratio. The neck O.D. is 38 mm.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)