Merck
CLS3965100
Pyrex® aseptic filling bell
hose outlet O.D. 12.7 mm
Synonym(e):
Corning® 3965
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
For use with bottles
Hersteller/Markenname
Corning 3965-100
AD × H
109 mm × 140 mm
Schlauchausgang AD
12.7 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For aseptic filling of vessels. Rubber tubing is attached to the top of the tubulation while the receiving vessel is placed inside the bell.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)