CLS3140100
Pyrex® crystallizing dish
capacity 325 mL, O.D. × H ~100 mm × 50 mm
Synonym(e):
Corning® 3140
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Sterilität
non-sterile
Hersteller/Markenname
Corning 3140-100
AD × H
~100 mm × 50 mm
Kapazität
325 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Pyrex® crystallizing dish is ideal for storage and crystallization.
- The reusable flat dishes are temperature resistant and can withstand repeated dry or wet sterilization.
- Reinforced, fire-polished rim prevents chipping.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)