CLS306225
Pyrex® class A serialized/certified single metric scale graduated cylinder
volume 25 mL
Synonym(e):
Corning® 3062
About This Item
Leistungsmerkmale
subdivision 0.2 mL
Hersteller/Markenname
Corning 3062-25
tol. measuring range
0.17 mL
Volumen
25 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)