Merck
CLS304625
Pyrex® Lifetime Red single metric scale graduated cylinder, with reinforced bead
volume 25 mL
Synonym(e):
Corning® 3046
About This Item
UNSPSC-Code:
41121805
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Leistungsmerkmale
subdivision 0.2 mL
Hersteller/Markenname
Corning 3046-25
tol. measuring range
0.3 mL
Volumen
25 mL
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lifetime-Red is a trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)