CLS304450
Pyrex® Lifetime Red™ single metric scale graduated cylinder, with double pourout
volume 50 mL
Synonym(e):
Corning® 3044
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
subdivision 1.0 mL
Hersteller/Markenname
Corning 3044-50
tol. measuring range
0.5 mL
Volumen
50 mL
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)