Merck
CLS302550
Pyrex® double metric scale economy grade graduated cylinder
volume 50 mL
Synonym(e):
Corning® 3025
About This Item
UNSPSC-Code:
41121805
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Leistungsmerkmale
subdivision 1.0 mL
Hersteller/Markenname
Corning 3025-50
tol. measuring range
±5%
Volumen
50 mL
Allgemeine Beschreibung
  • Calibrated "to contain"
  • double metric scale
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)