Merck
CLS30021L
Pyrex® serialized/certified graduated cylinder with Pyrex® stopper
volume 1,000 mL
Synonym(e):
Corning® 3002
About This Item
UNSPSC-Code:
41121805
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Leistungsmerkmale
subdivision 10.0 mL
Hersteller/Markenname
Corning 3002-1L
tol. measuring range
3.0 mL
Volumen
1,000 mL
Allgemeine Beschreibung
Calibrated "to contain".
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)