Fortfahren mit
CF0015
4-Bromophenoxytetrafluorobromoethane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 573,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H4Br2F4O
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
€ 573,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
SMILES string
FC(F)(Br)C(F)(F)Oc1ccc(cc1)Br
InChI
1S/C8H4Br2F4O/c9-5-1-3-6(4-2-5)15-8(13,14)7(10,11)12/h1-4H
InChI key
MHPXJSIMKFXETB-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Bromophenoxytetrafluoroethyl bromide is a fluoroalkylbromide that is a radical source of the 4-bromophenoxytetrafluoroethyl moiety. Alternatively, it can also be selectively metallated at the fluorinated carbon with Turbo Grignard reagent at low temperatures resulting in a thermally unstable anion that can act as a nucleophilic fluoroalkylation reagent towards a wide variety of electrophiles, such as aldehydes, ketones or sulfonylimines.The aromatic bromide can be further subjected to Pd-catalyzed cross-coupling reactions to build molecular complexity.
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Legal Information
Product of CF Plus Chemicals.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
272132766992
description
-
description
98%
description
97%
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
reaction suitability
core: phosphonium, reaction type: C-C Bond Formation
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
form
liquid
form
powder
form
liquid
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)