Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 208,00 € 156,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H4F5IO2
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
solid
€ 156,00
Listenpreis€ 208,00Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
solid
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
storage temp.
−20°C
SMILES string
[I]1(OC(=O)c2c1cccc2)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F5IO2/c10-8(11,12)9(13,14)15-6-4-2-1-3-5(6)7(16)17-15/h1-4H
InChI key
KECFAALRJUVVHA-UHFFFAOYSA-N
Application
Togni-C2F5-reagent II is an extension of the existing Togni-CF3-reagent II (771147) showing exhibiting the same reactivity.
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Legal Information
Product of CF Plus Chemicals.
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description - | description 2 M in THF |
| reaction suitability reaction type: C-C Bond Formation | reaction suitability reaction type: C-C Bond Formation |
| storage temp. −20°C | storage temp. - |
| form solid | form liquid |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?