Fortfahren mit
CDS024289
2-Bromo-4-chloro-6-methoxyaniline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Versand innerhalb von 2 Werktagen (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 37,40
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H7BrClNO
Molekulargewicht:
236.49
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
NACRES:
NA.21
Form:
solid
€ 37,40
Versand innerhalb von 2 Werktagen (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
AldrichCPR
form
solid
functional group
bromo
SMILES string
COC1=CC(Cl)=CC(Br)=C1N
InChI
1S/C7H7BrClNO/c1-11-6-3-4(9)2-5(8)7(6)10/h2-3H,10H2,1H3
InChI key
MGKYQHLQSQZRCS-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CDS022850CDS022893CDS020665
description
-
description
-
description
-
description
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
description
AldrichCPR
description
AldrichCPR
description
AldrichCPR
description
AldrichCPR
functional group
bromo
functional group
bromo
functional group
bromo
functional group
bromo
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)