Merck
CDS023534
Sigma-Aldrich
(1S,2R,3R,4S,5S,6S,8S,9S,10R,13R,16S,17R)-11-Ethyl-6-methoxy-13-methyl-11-azahexacyclo[7.7.2.1(2,5).0(1,10).0(3,8).0(13,17)]nonadecane-4,8,16-triol
Größe auswählen
50 MG
€ 244,00
€ 244,00
Versand innerhalb von 2 Werktagen (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 244,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H35NO4
Molekulargewicht:
377.52
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
€ 244,00
Versand innerhalb von 2 Werktagen (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
AldrichCPR
Form
solid
SMILES String
CCN1C[C@@]2(CC[C@@H]([C@@]34[C@@H]5C[C@H]6[C@@H]([C@@H]5[C@](C[C@@H]6OC)([C@H]([C@@H]14)C[C@H]23)O)O)O)C
InChI
1S/C22H35NO4/c1-4-23-10-20(2)6-5-16(24)22-12-7-11-14(27-3)9-21(26,17(12)18(11)25)13(19(22)23)8-15(20)22/h11-19,24-26H,4-10H2,1-3H3/t11-,12?,13+,14+,15-,16+,17-,18+,19-,20+,21?,22-/m1/s1
InChIKey
HKQZUYOVMYOFIT-FFFXWNRKSA-N
Sonstige Hinweise
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)