CBR01373
(3-Amino-1-methylpropyl)ethyl(methyl)amine
AldrichCPR
Empfohlene Produkte
Form
solid
SMILES String
CCN(C)C(C)CCN
InChI
1S/C7H18N2/c1-4-9(3)7(2)5-6-8/h7H,4-6,8H2,1-3H3
InChIKey
UVQPZTDUOSENTP-UHFFFAOYSA-N