CBR01304
tert-Butyl benzyl(4-iodobutyl)carbamate
AldrichCPR
Empfohlene Produkte
Form
solid
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N(CCCCI)Cc1ccccc1
InChI
1S/C16H24INO2/c1-16(2,3)20-15(19)18(12-8-7-11-17)13-14-9-5-4-6-10-14/h4-6,9-10H,7-8,11-13H2,1-3H3
InChIKey
XODUGXDTYDHWBN-UHFFFAOYSA-N