Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 76,00 |
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 203,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.472 (lit.)
bp
54 °C/11 mmHg (lit.)
density
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NC1CCCCCC1
InChI
1S/C7H15N/c8-7-5-3-1-2-4-6-7/h7H,1-6,8H2
InChI key
VXVVUHQULXCUPF-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 99% | description ReagentPlus®, ≥99.9% | description ≥99%, crystalline |
| assay 99% | assay 99% | assay ≥99.9% | assay ≥99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200, 100 |
| bp 54 °C/11 mmHg (lit.) | bp 106-108 °C (lit.) | bp 134 °C (lit.) | bp - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form crystalline |
| refractive index n20/D 1.472 (lit.) | refractive index n20/D 1.450 (lit.) | refractive index n20/D 1.459 (lit.) | refractive index - |
| density 0.889 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.863 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.867 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
107.6 °F
flash_point_c
42 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?