Merck
C97601
Sigma-Aldrich
Cyclododecen, cis -trans Mischung
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H22
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.30
Beilstein:
2037841
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.484 (lit.)
bp
232-245 °C (lit.)
Dichte
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C1CCCCCC=CCCCC1
InChI
1S/C12H22/c1-2-4-6-8-10-12-11-9-7-5-3-1/h1-2H,3-12H2/b2-1-
InChIKey
HYPABJGVBDSCIT-UPHRSURJSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
201.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
94 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)