Fortfahren mit
C7578
Coprostan-3-ol
≥98%
Synonym(e):
5β-Cholestan-3β-ol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 146,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 559,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H48O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
388.67
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352001
EC Number:
206-638-8
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
€ 146,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
SMILES string
[H]C12CCC3C4CCC([C@@H](C)CCCC(C)C)C4(C)CCC3C1(C)CCC(O)C2
InChI
1S/C27H48O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h18-25,28H,6-17H2,1-5H3/t19-,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
QYIXCDOBOSTCEI-NWKZBHTNSA-N
General description
Coprostan-3-ol is a cholesterol derivative that can be prepared from 5β-cholestan-3-one via reduction.
Application
Coprostan-3-ol can be used as an internal standard:
  • For the determination of total amounts of cholesterol and 7-dehydrocholesterol reductase by GC-MS.
  • For GC-MS estimation of EpHβA (16-hydroxy-β-amyrin) content of leaves expressing SAD1 and CYP51H10 genes with a green fluorescent protein.
It has been used as an internal standard for the determination of total amounts of cholesterol and 7-dehydrocholesterol reductase by GC/MS.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)