Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 49,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
ClC6H3(NO2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.56
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-550-9
Beilstein/REAXYS Number:
783626
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
98%
form
powder
mp
180-183 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, nitro
SMILES string
OC(=O)c1ccc(Cl)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4ClNO4/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H,(H,10,11)
InChI key
DFXQXFGFOLXAPO-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description 98% | description 98% |
| assay 98% | assay 98% | assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form - | form solid | form solid |
| mp 180-183 °C (lit.) | mp 192-194 °C (lit.) | mp 123-126 °C (lit.) | mp 256-258 °C (lit.) |
| functional group nitro, carboxylic acid | functional group nitro | functional group carboxylic acid, fluoro, nitro | functional group carboxylic acid, chloro |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?