Wichtige Dokumente
C54902
2-Chlormethyl-4-Nitrophenol
96%
Synonym(e):
α-Chlor-4-nitro-o-kresol
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
ClCH2C6H3(NO2)OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.58
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
128 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Oc1ccc(cc1CCl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO3/c8-4-5-3-6(9(11)12)1-2-7(5)10/h1-3,10H,4H2
InChIKey
PJNPZIYGODMAQE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?