Fortfahren mit
C5459
N-Carbethoxyphthalimid
96%
Synonym(e):
N-Ethoxycarbonylphthalimid, 1,3-Dioxoisoindolin-2-carbonsäure-ethylester, Ethyl-phthalimid-N-carboxylat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H9NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
245-048-5
Beilstein/REAXYS Number:
196340
MDL number:
Assay:
96%
Form:
crystals
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
96%
form
crystals
mp
90-92 °C (lit.)
functional group
imide
SMILES string
CCOC(=O)N1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C11H9NO4/c1-2-16-11(15)12-9(13)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14/h3-6H,2H2,1H3
InChI key
VRHAQNTWKSVEEC-UHFFFAOYSA-N
Application
Used to protect amine functional groups.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
5160311A01540299243
description
96%
description
96%
description
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
description
98 atom % 15N
assay
96%
assay
96%
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
form
crystals
form
-
form
-
form
solid
mp
90-92 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
>300 °C (lit.)
functional group
imide
functional group
phenyl, ester
functional group
-
functional group
-
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)