BR90448
BRAND® sampling dipper with spout
capacity 350 mL, D × H 70 mm × 95 mm
Synonym(e):
PTFE, Sampling dippers
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104118
NACRES:
NB.51
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE
Hersteller/Markenname
BRAND 90448
T × H
70 mm × 95 mm
Kapazität
350 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
With reinforced rim and spout. PTFE handle with steel core.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)