BR781315
BRAND® PCR-Röhrchen, Streifen zu je 8 Stück
Synonym(e):
BIO-CERT, PCR, PCR Tube Strips, PCR Tubes, Tube Strips, Tubes
Größe auswählen
€ 152,00
Größe auswählen
About This Item
€ 152,00
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
BRAND
Methode(n)
PCR: suitable
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- High flexibility with a wide range of cap types and film strips
- Reduced evaporation losses thanks to tightly closing cap strips
- Rapid heat transfer through thin vessel walls
- Numbered wells for clear identification
- Free of: DNA, RNA, DNase, RNase, pyrogens, PCR inhibitors
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)