BR781290
BRAND® strips of 12 caps
polypropylene, clear, for PCR tubes
Synonym(e):
Cap Strips, PCR, PCR Tubes, Tubes
Größe auswählen
€ 52,20
Größe auswählen
About This Item
€ 52,20
Empfohlene Produkte
Materialien
clear
domed
polypropylene
Leistungsmerkmale
for PCR tubes
Verpackung
pack of 125 ea (US only)
pack of 125 ea
pack of 80 ea (Europe and APAC)
Hersteller/Markenname
BRAND 781290
Methode(n)
PCR: suitable
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Effective protection against evaporation and contamination
- The right cap shape for your application
- Easy to open and close without risk of contamination
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)