Merck
BR780770
BRAND® screw caps with tamper evident screw cap for micro tubes
white
Synonym(e):
Accessories, Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps, Tubes
Größe auswählen
1000 EA
€ 275,00
€ 275,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1000 EA
€ 275,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.11
€ 275,00
Check Cart for Availability
Materialien
polypropylene
white
Verpackung
pack of 1000 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 780770
Allgemeine Beschreibung
Applications: -196 °C to +121 °C.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)