Merck
BR780505
BRAND® disposable microcentrifuge tube
without lid, capacity 1.5 mL
Synonym(e):
Microcentrifuge Tubes, Tubes
About This Item
UNSPSC-Code:
41121703
Materialien
polypropylene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
without lid
Verpackung
pack of 2000
Hersteller/Markenname
BRAND 780505
Parameter
6000 × g max. RCF
Kapazität
1.5 mL
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)