BR705872
BRAND® Transferpette® S Pipette
tip volume (2-20 μL), single-channel, adjustable volume, mechanical, DE-M
Synonym(e):
air displacement pipette, microliter pipette, microliter pipettor, micropipette, micropipettor, pipette, pipettor, transferpette s
Größe auswählen
€ 270,00
Größe auswählen
About This Item
€ 270,00
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
single-channel adjustable volume
mechanical
Verpackung
case of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 705872
Spitzenvolumen
(2-20 μL)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Efficient: one-hand operation
- Flexible: ergonomic design for all hand sizes
- Reliable: volume-change protection prevents accidental adjustments
Limitations of use:
- Operating temperature of instrument and reagent should be between +15 °C and +40 °C (59 °F to 104 °F)
- Vapor pressure up to 500 mbar
- Viscosity: 260 mPa s
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Complete workflow for cannabis flower pesticide testing using LC-MS/MS and GC-MS/MS ensures product safety.