Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 52,70 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41122801
eCl@ss:
32032209
Manufacturer/tradename:
BRAND 705385
Feature:
Holds 1 x pipettor
Packaging:
pack of 1 ea
€ 52,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenfeature
Holds 1 x pipettor
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
BRAND 705385
volume
5 mL
General description
The BRAND® stand for the single-channel electronic Transferpette® is designed to provide a stable and secure holding solution for your pipetting instrument. This stand enhances the functionality of the Transferpette®, allowing for easy access and convenient storage when not in use.
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Transferpette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description for 1 Transferpette electronic (up to 1000 μL) | description for 1 Transferpette electronic (2 sizes, 0.5-5 mL) | description AC/DC input 230 V AC, EuroPlug, volume 10-200 μL |
| manufacturer/tradename BRAND 705385 | manufacturer/tradename BRAND 705386 | manufacturer/tradename BRAND 705303 |
| feature Holds 1 x pipettor | feature Holds 1 x pipettor | feature ± 0.4 μL Coefficient of variation, CE compliant, accuracy± 0.8%, accuracy± 1.6 μL, electronic, single-channel, graduations 0.2 μL, ± 0.20% Coefficient of variation |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| volume 5 mL | volume 5 mL | volume 10-200 μL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® stand for single-channel electronic Transferpette®
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?