BR704004
BRAND® bottle for dispensers
capacity 250 mL, with Ethyl-Acrylate coat
Synonym(e):
Accessories, Bottle-top Dispenser, Bottles, Dispensette®
Größe auswählen
€ 12,40
Größe auswählen
About This Item
€ 12,40
Empfohlene Produkte
Materialien
amber bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene cap
soda-lime glass bottle (with Ethyl-Acrylate coat)
square bottle
Verbindung
Joints threaded neck (GL32)
Leistungsmerkmale
with cap
with Ethyl-Acrylate coat
with PP screw cap GL32
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 704004
Kapazität
250 mL
Durchm. × H
65 mm × 160 mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)