BR36982
BRAND® volumetric flask BLAUBRAND® USP conformity certified
capacity 500 mL, neck joint: ST/NS 14/23, glass stopper
Synonym(e):
BLAUBRAND®, USP, Volumetric flasks
Größe auswählen
€ 76,80
Größe auswählen
About This Item
€ 76,80
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
glass stopper
Verbindung
joint: ST/NS neck14/23
Leistungsmerkmale
accuracy class A
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
BRAND 36982
Kapazität
500 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)