Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 18,90 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121801
Material:
PTFE
€ 18,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
PTFE
manufacturer/tradename
BRAND 150910
diam.
75 mm
General description
The BRAND® watch glass is made from high-quality PTFE, making it ideal for covering PTFE beakers. Its excellent chemical resistance ensures durability and reliability when handling a wide range of substances. This watch glass provides a secure cover to prevent contamination and evaporation during experiments. Its lightweight and non-reactive properties make it a valuable accessory in laboratory settings, enhancing the efficiency of various applications. This versatile tool is essential for maintaining the integrity of samples and solutions in the lab.
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description PTFE, diam. 75 mm | description PTFE, diam. 65 mm | description PTFE, diam. 40 mm | description PTFE, diam. 80 mm |
| material PTFE | material PTFE | material PTFE | material PTFE |
| manufacturer/tradename BRAND 150910 | manufacturer/tradename BRAND 150907 | manufacturer/tradename BRAND 150904 | manufacturer/tradename BRAND 150912 |
| diam. 75 mm | diam. 65 mm | diam. 40 mm | diam. 80 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® watch glass
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?