BR146511
BRAND® glass powder funnel short wide stem
top diam. 70 mm, bottom diam. 20 mm
Synonym(e):
Funnels, Power funnels
Größe auswählen
€ 10,60
Größe auswählen
About This Item
€ 10,60
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 146511
Bodendurchm.
20 mm
Oberteil Durchm.
70 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- BRAND® borosilicate glass powder funnel is best suited for transferring powders.
- These general lab use funnels include ground and fire-polished upper rim.
- Features a short, wide stem that facilitates optimal filtration.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)