Fortfahren mit
BR144530
BRAND® conical joint stopper, borosilicate glass
joint: ST/NS 24/29, solid
Synonym(e):
Conical joint stoppers, Stoppers
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 11,40
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122500
Material:
glass , octagonal borosilicate glass (grip)
Packaging:
pack of 1 ea
€ 11,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
glass , octagonal borosilicate glass (grip)
joint
joint: ST/NS24/29
description
octagonal grip
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
BRAND 144530
General description
DIN 12252. Solid or semi-hollow, with octagonal grip.
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BR144540BR144520BR144515
description
joint: ST/NS 24/29, solid
description
joint: ST/NS 34/35, semi-hollow
description
joint: ST/NS 14/23, solid
description
joint: ST/NS 12/21, solid
manufacturer/tradename
BRAND 144530
manufacturer/tradename
BRAND 144540
manufacturer/tradename
BRAND 144520
manufacturer/tradename
BRAND 144515
material
glass , octagonal borosilicate glass (grip)
material
octagonal borosilicate glass (grip)
material
glass , octagonal borosilicate glass (grip)
material
glass , octagonal borosilicate glass (grip)
joint
joint: ST/NS24/29
joint
joint: ST/NS34/35
joint
joint: ST/NS14/23
joint
joint: ST/NS12/21
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
description
octagonal grip
description
octagonal grip
description
octagonal grip
description
octagonal grip
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)