Merck
BR144340
BRAND® stopper
silicone, H 30 mm, top diam. 27 mm
Synonym(e):
Stoppers
Größe auswählen
10 EA
€ 50,00
€ 50,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
€ 50,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122500
NACRES:
NB.35
€ 50,00
Check Cart for Availability
Materialien
silicone
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 144340
Höhe
30 mm
Bodendurchm.
21 mm
Oberteil Durchm.
27 mm
Allgemeine Beschreibung
The BRAND® stopper is made from natural-colored silicone (SI), providing a reliable sealing solution for various laboratory applications.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)