BR143848
BRAND® high purity PFA washing bottle
capacity 250 mL, GL 25 narrow neck
Synonym(e):
Bottles, PFA, Plastics, Wash bottles
Größe auswählen
€ 125,00
Größe auswählen
About This Item
€ 125,00
Empfohlene Produkte
Materialien
ETFE cap
FEP tube
PFA bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
white bottle
Verbindung
Joints threaded neck (GL 25)
Leistungsmerkmale
label no label
vented
with cap
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 143848
Kapazität
250 mL
Durchm. × H
61 mm × 157 mm
Fitting
GL 25 narrow neck
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)