Fortfahren mit
BR130970
BRAND® storage bottle
size 5 L, wide neck
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
Bottles, Storage Bottles
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Spend € 450 — Save 5 %; Spend € 700 — Save 10 %; Spend € 1.500 — Save 15 %*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 32,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121800
€ 32,00
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
high-density polyethylene , round bottle, white bottle, wide-mouth bottle
joint
joint threaded neck
feature
with cap
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
BRAND 130970
diam. × H
165 mm × 320 mm
size
5 L
General description
With screw cap and carrying handle.
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BR130870BR130974BR130874
description
size 5 L, wide neck
description
size 5 L, narrow neck
description
volume 10 L, wide neck
description
volume 10 L, narrow neck
manufacturer/tradename
BRAND 130970
manufacturer/tradename
BRAND 130870
manufacturer/tradename
BRAND 130974
manufacturer/tradename
BRAND 130874
feature
with cap
feature
with cap
feature
with cap
feature
with cap
material
round bottle, wide-mouth bottle, high-density polyethylene , white bottle
material
round bottle, high-density polyethylene , white bottle, narrow-mouth bottle
material
round bottle, high-density polyethylene , white bottle, wide-mouth bottle
material
round bottle, white bottle, narrow-mouth bottle, high-density polyethylene
joint
joint threaded neck
joint
joint threaded neck
joint
joint threaded neck
joint
joint threaded neck
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
diam. × H
165 mm × 320 mm
diam. × H
165 mm × 335 mm
diam. × H
210 mm × 395 mm
diam. × H
210 mm × 420 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® storage bottle
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)