BR122520
BRAND® laboratory bottle, graduated with screw cap
capacity 25 mL
Synonym(e):
Bottles, Glass, Laboratory bottle
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass bottle
clear bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene cap
round bottle
Verbindung
Joints threaded neck (GL25)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
autoclavable
graduations
with cap
Hersteller/Markenname
BRAND 122520
Kapazität
25 mL
Durchm. × H
36 mm × 74 mm
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)