Merck
BMSC1005T5
Benchmark Centrifuge Tube
capacity 5 mL, non-sterile
About This Item
UNSPSC-Code:
41121703
Materialien
clear polypropylene tube (glass)
conical bottom
Verbindung
joint neck thread push fit
joint threaded cap push fit
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pkg of 200 ea
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific C1005-T5
Kapazität
5 mL
Röhrchendurchm.
16 mm
Allgemeine Beschreibung
5 mL, clear polypropylene centrifuge tubes.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)