Merck
BMSBR5000STACK
Sigma-Aldrich
Everlast Stacking platform with flat mat with 3.5" clearance
Größe auswählen
1 EA
€ 170,00
€ 170,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 170,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103811
NACRES:
NB.73
€ 170,00
Check Cart for Availability
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific BR5000-STACK
Kompatibilität
BMSB3D5000, BMSB3D5000E, BMSB3D5000EUK
Allgemeine Beschreibung
Optional Stacking Platform with Flat Mat workable clearance 3.5 inches and maximum clearance of 4.5 inches.
Rechtliche Hinweise
Everlast is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)