Merck
BLN00027
Sigma-Aldrich
3-Bromo-6-chloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Größe auswählen
1 G
€ 1.350,00
€ 1.350,00
Versand innerhalb von 2 Werktagen (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 1.350,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H3BrClN3
Molekulargewicht:
232.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
€ 1.350,00
Versand innerhalb von 2 Werktagen (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
SMILES String
ClC1=CC(NN=C2Br)=C2C=N1
InChI
1S/C6H3BrClN3/c7-6-3-2-9-5(8)1-4(3)10-11-6/h1-2H,(H,10,11)
InChIKey
ZBIZWQVFHBHLKC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)